Learn More
D-(+)-Carvone, TRC
Code produit 30134671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134671 25 g 25g
30135972 100 g 100g
30007781 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC18469025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2244-16-8
Formule moléculaire C10 H14 O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Synonyme 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5S)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (S)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-(+)- (8CI), (+)-Carvone, (5S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-Carvone, Carvone, (+)-, D-(+)-Carvone, D-Carvone, Talent, d-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, d-Carvone
Nom IUPAC (5S)-2-méthyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-un
SMILES CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Carvone
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Poids de la formule 150.1045