Learn More
Melford D-+-Cellobiose
Code produit 30018140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018140 1 kg 1kg
30018141 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018140 Fournisseur Melford Code fournisseur C321001000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 528-50-7
  • Formulemoléculaire:C12H22O11
  • Masse moléculaire : 342,3 g/mol
Spécification
CAS 528-50-7
Formule moléculaire C12H22O11
Quantité 1 kg