Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Cellobiose, ≥98 %
Code produit 11431938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431938 5 g 5g
11441938 25 g 25g
11451938 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11431938 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14553.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
D-(+)-Cellobiose is used to differentiate bacteria based on carbohydrate fermentation abilities. It is a β-glucosidase substrate. Also used as as a chemical raw material and for foods, as a low-sweetness sugar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-(+)-Cellobiose est utilisé pour différencier les bactéries en fonction des capacités de fermentation des glucides. C’est un substrat de #946;-glucosidase. Également utilisé comme matière première chimique et pour les aliments, comme sucre de faible douceur.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 g/8 ml). Insoluble dans l’éther et l’éthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-50-7
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00136034
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
CID PubChem 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Cellobiose
Point de fusion 234°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 5 g
Beilstein 93795
Merck Index 14,1961
Informations sur la solubilité Soluble in water (1g/8ml). Insoluble in ether and ethanol.
Rotation optique +34° (c=10 in Water, 15h)
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté ≥98%