Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-cellobiose, 98 %
Code produit 10207603 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10207603 100 g Flacon en verre -
10346410 5 g Flacon en verre 5g
10162660 25 g Flacon en verre 25g
10297213 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10207603 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 108461000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-50-7
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00136034
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
CID PubChem 57370084
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Cellobiose
Point de fusion 239°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 31, 380
Merck Index 15, 1963
Conditions de rotation spécifiques + 34.00 (20.00°C c=1,H2O,15 hrs.)
Rotation spécifique + 34
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine