Learn More
D(+)-cellobiose ; ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11473240 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473240 100 g 100g
11443240 5 g 5g
11453240 10 g 10g
11463240 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11473240 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210129880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00€
    502.95€ / 100g
    Économisez 25.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Le cellobiose est un disaccharide composé de deux molécules de glucose, celles-ci sont liées par une liaison β-1,4-glycoside. Il réduit le sucre, qui est facilement soluble dans les solvants polaires tels que l’eau et l’éthanol
Identifiants chimiques
CAS 528-50-7
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00136034
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
CID PubChem 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Cellobiose
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 100 g
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre cristalline