Learn More
D(+)-cellobiose ; 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11483000 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483000 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11483000 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210031910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00€
    446.25€ / 10g
    Économisez 22.75€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Principal accepteur d’électrons dans les oxydations biologiques qui agit comme une coenzyme pour les enzymes de transfert d’hydrure.
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Cellobiose
CAS 528-50-7
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Formule moléculaire C12H22O11
Numéro MDL MFCD00136034
Quantité 10 g
Synonyme d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
CID PubChem 57370084
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Poudre cristalline