Spécification
| CAS | 528-50-7 |
| Point de fusion | 229 °C à 239 °C |
| Formule moléculaire | C12H22O11 |
| Numéro MDL | MFCD00136034 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau à 4 % (solution claire incolore) ; insoluble dans l’alcool et l’éther. |
| Clé InChI | GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N |
| Rotation optique | +34° ±3° (c=4, eau) |
| SMILES | OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
| Afficher plus |