Learn More
D-(+)-Cellobiose, TRC
Code produit 30368188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368188 25 g -
30361059 10 mg -
30356397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368188 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC25500025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 528-50-7
Formule moléculaire C12 H22 O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Synonyme Cellobiose (8CI), 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, 4-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose, Cellobiose 90, Cellose, D-(+)-Cellobiose, D-Cellobiose, Sun Cellobio K, D(+)-Cellobiose
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tétrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Cellobiose
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Poids de la formule 342.1162