Learn More
D-chiro Inositol, TRC
Product Code. 30136717
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30136717 500 mg 500mg
30132686 1 g 1g
30005180 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136717 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI666055500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 643-12-9
Formule moléculaire C6 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme D-chiro-Inositol, Inositol, D-chiro- (8CI), (+)-chiro-Inositol, D-(+)-chiro-Inositol, D-Inositol
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau D-chiro Inositol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Poids de la formule 180.0634
Pourcentage de pureté >95%