Learn More
D-Citronellol, TRC
Code produit 17924905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17924905 25 g 25g
17913385 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17924905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC52503525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1117-61-9
Formule moléculaire C10 H20 O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Synonyme (R)-(+)-β-Citronellol, (3R)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol
Nom IUPAC (3R)-3,7-diméthyloct-6-en-1-ol
SMILES C[C@@H](CCO)CCC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Citronellol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Poids de la formule 156.1514