Learn More
Melford D-Cyclosérine
Description
La D-cyclosérine est un analogue antibiotique et structurelle de l’acide aminé D-alanine.
La D-cyclosérine est un antibiotique et un analogue structurel de l'acide aminé D-alanine. Elle inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez certaines bactéries, notamment Mycobacterium tuberculosis. Bien qu'elle ait été initialement identifiée comme un antibiotique, la D-cyclosérine a attiré l'attention pour son activité d'agoniste partiel du récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDA), un type de récepteur du glutamate dans le cerveau. Les chercheurs étudient les mécanismes de la neurotransmission et de la plasticité synaptique liés à ses interactions avec les récepteurs NMDA.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Cycloserine |
| CAS | 68-41-7 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C3H6N2O2 |