Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cycloserine, 98 %
Código de producto. 10450501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10450501 5 g Flacon en verre 5g
10683062 1 g Flacon en verre 1g
10646734 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10450501 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228480050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
La D-cyclosérine, numéro CAS 68-41-7, est un analogue d’acides aminés cycliques de la D-alanine, isolé à l’origine chez des espèces de Streptomyces.Elle est formulée de façon synthétique et présente des propriétés antibiotiques par son inhibition de la synthèse des parois cellulaires bactériennes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La D-cyclosérine a été isolée à l’origine de Streptomyces orchidaceus et est actuellement formulée comme un antibiotique oral
  • Elle est incompatible avec les agents oxydants forts, mais stable dans des conditions basiques, avec la plus grande stabilité à pH = 11,5
  • La D-cyclosérine inhibe la L-alanine racemase et la D-alanine:D-alanine ligase, 2 enzymes responsables de la synthèse des parois cellulaires bactériennes
  • En cas d’ingestion, la D-cyclosérine traverse la barrière hémato-encéphalique, entraînant potentiellement des effets secondaires neurologiques tels que des étourdissements, des nausées, une dépression, des tremblements, etc.
Applications
  • La D-cyclosérine est un antibiotique à large spectre utilisé comme agent de deuxième ligne pour le traitement de la tuberculose résistante aux médicaments, toujours en association avec d’autres antituberculeux
  • Il s’agit d’un acide aminé excitateur et d’un agoniste partiel du récepteur NMDA dans le système nerveux central (SNC), ce qui joue un rôle potentiel dans l’amélioration de la douleur neuropathique
  • La D-cyclosérine joue également un rôle dans la connectivité neurale et est donc utilisée pour étudier les applications de traitement dans les troubles de l’anxiété et la schizophrénie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 68-41-7
Formule moléculaire C3H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005353
Clé InChI DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
CID PubChem 6234
ChEBI CHEBI:40009
Nom IUPAC (4 R)-4-amino-1,2-oxazolidine-3-one
SMILES C1C(C(=O)NO1)N
Especificaciones
Nom chimique ou matériau D-Cycloserine
Note relative au nom 98+%
Absorbance Condensation products 0.8 max. (c=0.04, 0.1N NaOH) at 285nm
Point de fusion 147.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 5.5 to 6.5 (10% soln.)
Résidus d’allumage 0.5% max. ()
Perte à la dessiccation 1% max. (60°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,2749
Rotation spécifique + 111.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol and propylene glycol
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.