Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cycloserine, 98 %
Code produit 10646734 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646734 25 g Flacon en verre 25g
10683062 1 g Flacon en verre 1g
10450501 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646734 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228480250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La D-cyclosérine, numéro CAS 68-41-7, est un analogue d’acides aminés cycliques de la D-alanine, isolé à l’origine chez des espèces de Streptomyces.Elle est formulée de façon synthétique et présente des propriétés antibiotiques par son inhibition de la synthèse des parois cellulaires bactériennes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La D-cyclosérine a été isolée à l’origine de Streptomyces orchidaceus et est actuellement formulée comme un antibiotique oral
  • Elle est incompatible avec les agents oxydants forts, mais stable dans des conditions basiques, avec la plus grande stabilité à pH = 11,5
  • La D-cyclosérine inhibe la L-alanine racemase et la D-alanine:D-alanine ligase, 2 enzymes responsables de la synthèse des parois cellulaires bactériennes
  • En cas d’ingestion, la D-cyclosérine traverse la barrière hémato-encéphalique, entraînant potentiellement des effets secondaires neurologiques tels que des étourdissements, des nausées, une dépression, des tremblements, etc.
Applications
  • La D-cyclosérine est un antibiotique à large spectre utilisé comme agent de deuxième ligne pour le traitement de la tuberculose résistante aux médicaments, toujours en association avec d’autres antituberculeux
  • Il s’agit d’un acide aminé excitateur et d’un agoniste partiel du récepteur NMDA dans le système nerveux central (SNC), ce qui joue un rôle potentiel dans l’amélioration de la douleur neuropathique
  • La D-cyclosérine joue également un rôle dans la connectivité neurale et est donc utilisée pour étudier les applications de traitement dans les troubles de l’anxiété et la schizophrénie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-41-7
Formule moléculaire C3H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00005353
Clé InChI DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
CID PubChem 6234
ChEBI CHEBI:40009
Nom IUPAC (4 R)-4-amino-1,2-oxazolidine-3-one
SMILES C1C(C(=O)NO1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Cycloserine
Note relative au nom 98+%
Absorbance Condensation products 0.8 max. (c=0.04, 0.1N NaOH) at 285nm
Point de fusion 147.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 5.5 to 6.5 (10% soln.)
Résidus d’allumage 0.5% max. ()
Perte à la dessiccation 1% max. (60°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,2749
Conditions de rotation spécifiques +111.00 (20.00°C C=5,2N NaOH)
Rotation spécifique + 111.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol and propylene glycol
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline