Learn More
D-cyclosérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499126 1 g -
11409136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18000.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.12€
    67.65€ / 1g
    Économisez 12.47€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La D-cyclosérine, numéro CAS 68-41-7, est un analogue d’acides aminés de la D-alanine d’acide aminé avec une activité antibiotique à large spectre.
Cycloserine is an amino acid analog antibiotic used for the treatment of tuberculosis and rarely used for the treatment of noninfectious diseases. It acts as a competitive inhibitor of D-alanine during peptidoglycan synthesis. It inhibits bacterial cell wall biosynthesis and prevents the conversion of D-Alanine to L-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol et le propylène glycol. Insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-41-7
Formule moléculaire C3H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.093
Numéro MDL MFCD00005353
Clé InChI DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
CID PubChem 6234
ChEBI CHEBI:40009
Nom IUPAC (4 R)-4-amino-1,2-oxazolidine-3-one
SMILES C1C(C(=O)NO1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Cycloserine
Point de fusion 137°C (decomposition)
Beilstein 80798
Merck Index 14,2751
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in methanol and propylene glycol; Insoluble in chloroform and ether.
Quantité 1 g
Poids de la formule 102.09
Rotation optique +115° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté ≥98%