Learn More
D-Cyclosérine, TRC
Code produit 30134486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134486 5 g 5g
30010408 250 mg 250mg
30005654 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134486 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9888155G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-41-7
Formule moléculaire C3 H6 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Synonyme Cycloserine, D-(+)-Cycloserine, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (4R)-, 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (+)- (8CI), 3-Isoxazolidinone, 4-amino-, (R)-, (+)-Cycloserine, (4R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-(+)-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidinone, (R)-Cycloserine, Closerin, Closina, Cyclo-D-serine, Cyclorin, Cycloserine, D-4-Amino-3-isoxazolidinone, D-4-Amino-3-isoxazolidone, D-CS, D-Cycloserine, Farmiserina, Micoserina, Miroseryn, NSC 154851, NSC 76029, Novoserin, Orientomycin, Oxamycin, PA 94, Seromycin, Tisomycin, Wasserina, d-4-Amino-3-isoxazolidinone, α-Cycloserine
Nom IUPAC (4R)-4-amino-1,2-oxazolidine-3-one
SMILES N[C@@H]1CONC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloserine
Formule InChI InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Quantité 5 g
Poids de la formule 102.0429