Learn More
D-époxone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389565
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11389565 1 g 1g
11399565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18989.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18422-53-2 | C12H18O6 | 258.27 g/mol
D-Epoxone is a chemical reagent used for enantioselective epoxidation of alkenes. It is involved in the synthesis of Irciniastatin (A and B), which are used as antitumor compounds. It is used as cytotoxic secondary metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’époxone-D est un réactif chimique utilisé pour l’époxydation énantiosélective des alcènes. Elle est impliquée dans la synthèse de l’irciniastatine (A et B), qui sont utilisées comme composés antitumoraux. Elle est utilisée comme métabolite cytotoxique secondaire.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18422-53-2
Formule moléculaire C12H18O6
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Numéro MDL MFCD00063383
Clé InChI IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N
Synonyme 3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one
CID PubChem 118990039
Nom IUPAC (4S,7’aR)-2,2,2’,2’-tétraméthylspiro[1,3-dioxolane-4,6’-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyrane]-7’-one
SMILES CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Epoxone
Point de fusion 101°C to 103°C
Quantité 1 g
Beilstein 1319073
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 258.27
Pourcentage de pureté 98%