Learn More
D-érythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate, TRC
Code produit 30003958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003958 1 mg 1mg
30003622 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003958 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4495001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19794-97-9
Formule moléculaire C18 H40 N O5 P
Poids moléculaire (g/mol) 381.49
Nom IUPAC [(2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctacyle] dihydrogène phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Dihydro-D-sphingosine-1-phosphate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
Poids de la formule 381.2644
Pourcentage de pureté >95%