Learn More
D-érythro-Imidazoléglécérol, phosphate monohydrate (~90 %), TRC
Code produit 30395980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395980 1 mg
30402354 10 mg
30408767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395980 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3500001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210241-69-3
Formule moléculaire C6 H11 N2 O6 P . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 256.15
Nom IUPAC [(2R,3S)-2,3-dihydroxy-3-(4H-imidazol-4-yl)propyl] dihydrogène phosphate ; hydrater
SMILES O.O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)C1C=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Imidazoleglycerol Phosphate Monohydrate
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11N2O6P.H2O/c9-5(2-14-15(11,12)13)6(10)4-1-7-3-8-4;/h1,3-6,9-10H,2H2,(H2,11,12,13);1H2/t4?,5-,6+;/m1./s1
Poids de la formule 256.046