Learn More
D-érythro-Imidazoléglécérol, phosphate monohydrate (~90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-erythro-Imidazoleglycerol Phosphate Monohydrate |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11N2O6P.H2O/c9-5(2-14-15(11,12)13)6(10)4-1-7-3-8-4;/h1,3-6,9-10H,2H2,(H2,11,12,13);1H2/t4?,5-,6+;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 256.046 |