Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-érythro-Sphingosine, 1-phosphate, 96 %
Code produit 10019580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10019580 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10019580 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 328520010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
CAS 26993-30-6
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min
Formule moléculaire C18H38NO5P
Numéro MDL MFCD00274457
Quantité 1 mg
Synonyme sphingosine 1-phosphate, sphingosine-1-phosphate, c18-sphingosine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine-1-phosphate, sphing-4-enine 1-phosphate, d-erythro-sphingosine 1-phosphate, sphingosine 1-phosphic acid, s1p, sphing-4-enine-1-phosphate, 2s,3r,4e-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl dihydrogen phosphate
Clé InChI DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(COP(=O)(O)O)N)O
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène [(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadéc-4-ényl]
Poids moléculaire (g/mol) 379.5
CID PubChem 5283560
ChEBI CHEBI:37550
Poids de la formule 379.5
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.