Learn More
D-érythro-Sphingosine-1-phosphate, TRC
Code produit 30012659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012659 10 mg 10mg
30011726 5 mg 5mg
30008384 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68150010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26993-30-6
Formule moléculaire C18 H38 N O5 P
Poids moléculaire (g/mol) 379.47
Nom IUPAC phosphate de dihydrogène [(E,2S,3R)-2-amino-3-hydroxyoctadéc-4-ényl]
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Sphingosine-1-Phosphate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Poids de la formule 379.2488