Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-érythro-Sphingosine, 99+ %, synthétique
Code produit 10524871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10524871 50 mg Flacon en verre 50mg
10594141 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10524871 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 331530500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-78-4
Formule moléculaire C18H37NO2
Poids moléculaire (g/mol) 299.5
Numéro MDL MFCD00036751
Clé InChI WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonyme sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
CID PubChem 5280335
ChEBI CHEBI:16393
Nom IUPAC (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ène-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Sphingosine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 81.0°C to 82.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mg
Merck Index 15, 8874
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
Poids de la formule 299.5
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou solide cireux