Learn More
D-érythro-sphingosine, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495779
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15495779 10 mg 10mg
15405789 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63584.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.499 g/mol
D-erythro-Sphingosine is used to inhibits protein kinase C and calmodulin-dependent enzymes, induces apoptosis. And also used to constituent of cell membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-érythro-Sphingosine est utilisée pour inhiber la protéine kinase C et les enzymes dépendantes de la calmoduline. Elle induit également l’apoptose. Également utilisée comme composant des membranes cellulaires.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-78-4
Formule moléculaire C18H37NO2
Poids moléculaire (g/mol) 299.499
Numéro MDL MFCD00036751
Clé InChI WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Synonyme sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
CID PubChem 5280335
ChEBI CHEBI:16393
Nom IUPAC (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-ène-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Sphingosine
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Beilstein 1727294
Merck Index 14,8747
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Poids de la formule 299.5
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre