Learn More
D-erythro-Sphingosine, MedChemExpress
Code produit 16452686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452686 25 mg
16433248 10 mg
16409796 50 mg
16404516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16452686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101047
MedChemExpress D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is a very potent activator of p32-kinase with an EC50 of 8 μM, and inhibits protein kinase C (PKC). D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is also a PP2A activator.
D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is a very potent activator of p32-kinase with an EC50 of 8 μM, and inhibits protein kinase C (PKC). D-erythro-Sphingosine (Erythrosphingosine) is also a PP2A activator.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-erythro-Sphingosine
Forme physique Solid
CAS 123-78-4
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H37NO2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Erythrosphingosine erythro-C18-Sphingosine trans-4-Sphingenine
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (166.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](N)CO
Poids moléculaire (g/mol) 299.49
Poids de la formule 299.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research