Learn More
D-erythro-Sphingosine (synthetic), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | D-erythro-Sphingosine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 299.2824 |
| Pourcentage de pureté | >95% |