Learn More
D-Fenchol, TRC
Code produit 30179243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179243 5 g 5g
30179310 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179243 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2474555G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2217-02-9
Formule moléculaire C10 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Synonyme (+)-Fenchyl alcohol, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-ol, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R-endo)-, (1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-Fenchol, (+)-α-Fenchol, (+)-α-Fenchyl alcohol, (1R)-endo-(+)-Fenchol, (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol, (1R-endo)-Fenchol, D-Fenchol, D-Fenchyl alcohol, α-(+)-Fenchol, α-Fenchol, (+)-
Nom IUPAC (1S,3R,4R)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1] heptan-3-ol
SMILES C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)[C@@H]2O
Specifications
Nom chimique ou matériau (+)-Fenchyl Alcohol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Poids de la formule 154.1358