Learn More
D(+)-fenchone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10018771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10018771 25 g Flacon en verre 25g
10180032 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10018771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366290250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4695-62-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4695-62-9
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00070689
Clé InChI LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Synonyme +-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one
CID PubChem 1201521
ChEBI CHEBI:165
Nom IUPAC (1R,4S)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Fenchone
Note relative au nom 97%
Point de fusion 5°C to 7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 63°C to 65°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4610 to 1.464
Quantité 25 g
Beilstein 07, IV, 212
Merck Index 15, 4000
Gravité spécifique 0.95
Conditions de rotation spécifiques +59.00 (20.00°C neat)
Rotation spécifique + 59
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,common organic solvents
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide