Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel trisodique octahydraté de D-Fructose 1,6-bisphosphate, 98 %
Code produit 15420537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420537 100 g 100g
15400537 10 g 10g
15410537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420537 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66256.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 81028-91-3 | C6H26Na3O20P2 | 549.17 g/mol
D-Fructose-1,6-bisphosphate (FBP), a common metabolic sugar, is the precursor of glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate in the glycolytic pathway. It is an allosteric activator of enzymes such as pyruvate kinase and a substrate used to identify and characterize enzymes such as fructose-1,6-bisphosphate aldolase(s) and fructose-1, 6-bisphosphatase(s). FBP is studied as a neuroprotective agent in brain injury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-fructose-1,6-bisphosphate (FBP), un sucre métabolique courant, est le précurseur du glycéraldéhyde 3-phosphate et du dihydroxyacétone phosphate dans la voie glycolytique. Il s’agit d’un activateur allostérique d’enzymes telles que la pyruvate kinase et d’un substrat utilisé pour identifier et caractériser des enzymes telles que le fructose-1,6-bisphosphate aldolase(s) et le fructose-1, 6-bisphosphatase(s). Le FBP est étudié comme agent neuroprotecteur dans les lésions cérébrales.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Sensible à l’humidité, conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81028-91-3
Formule moléculaire C6H26Na3O20P2
Poids moléculaire (g/mol) 549.17
Numéro MDL MFCD00149340,MFCD00135870,MFCD00068321
Clé InChI DBTJWGHAMYSWQR-OLMHPWOBSA-J
Synonyme FDP-Na3H
Nom IUPAC trisodium octahydrate [(3S,4S,5R)-2,3,4-trihydroxy-5-[(phosphonatooxy)méthyle]oxolan-2-yl]méthyl phosphate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](O)C(O)(COP([O-])([O-])=O)O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt octahydrate
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Beilstein 3837985
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 550.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre