Learn More
D-Fructose 6-phosphate disodique hydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt |
| CAS | 26177-86-6 |
| Formule moléculaire | C6H11O9P . 2Na . xH2O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1 |
| SMILES | O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O] |
| Nom IUPAC | [sodiooxy-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tétrahydroxy-5-oxohexoxy]phosphoryl]oxysodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.11 |
| Poids de la formule | 322 |