Learn More
D-Fructose 6-phosphate disodique hydraté, TRC
Code produit 30400802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7955535G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Formule moléculaire C6H11O9P . 2Na . xH2O
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
Nom IUPAC [sodiooxy-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tétrahydroxy-5-oxohexoxy]phosphoryl]oxysodium
Poids moléculaire (g/mol) 322.11
Poids de la formule 322