Learn More
D-Fructose 6-phosphate disodique hydraté, TRC
Code produit 30405946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405946 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405946 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF795553500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Fructose-6-phosphate Disodium Salt
CAS 26177-86-6
Formule moléculaire C6H11O9P . 2Na . xH2O
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h4-7,9-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6-;;/m1../s1
SMILES O=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O)O.[H2O]
Nom IUPAC [sodiooxy-[(2R,3R,4S)-2,3,4,6-tétrahydroxy-5-oxohexoxy]phosphoryl]oxysodium
Poids moléculaire (g/mol) 322.11
Poids de la formule 322