Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de D-fructose-6-phosphate disodique, 95 %
Code produit 15437619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437619 1 g 1g
15447619 100 mg 100mg
15457619 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15437619 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66311.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.68€
    148.65€ / 1g
    Économisez 39.03€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 26177-86-6 | C6H13Na2O9P | 306.11 g/mol
D-Fructose-6-phosphate disodium salt is a sugar intermediate of the glycolytic pathway that may be used to help identify, differentiate and characterize enzymes such as phosphofructokinase(s), pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase(s), D-fructose-6-phosphate aldolase(s), glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase(s) and glucosamine-6P synthase(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de D-fructose-6-phosphate est un intermédiaire de sucre de la voie glycolytique qui peut être utilisé pour identifier, différencier et caractériser des enzymes comme la phosphofructokinase, la fructose-6-phosphate 1-phosphotransférase dépendante du pyrophosphate, la D-fructose-6-phosphate aldolase, la glutamine:fructose-6-phosphate amidotransférase et la glucosamine-6P synthase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26177-86-6
Formule moléculaire C6H13Na2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 306.11
Numéro MDL MFCD16661244
Clé InChI VAPLWAFNCWDFQF-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 129893509
Nom IUPAC [(2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexyl)oxy]phosphonic acid disodium
SMILES [Na].[Na].OCC(=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml).
Poids de la formule 304.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Fructose-6-phosphate disodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Fructose-6-phosphate disodium salt