Learn More
D(-)-fructose, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10488210 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10488210 500 g 500g
10111620 100 g 100g
10579760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10488210 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F/1952/53
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
D(-)-fructose, certifié AR pour l‘analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-48-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL 148910
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonyme d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
CID PubChem 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nom IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spécification
Point de fusion 103 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 7
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 180,16g/mol
Forme physique Solide