Learn More
β-D-(-)-Fructose, MP Biomedicals
Code produit 11359039 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11359039 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11359039 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02102186.5
 Article restreint
En stock
  • Le fructose et d'autres monosaccharides sont utilisés pour le diagnostic du cancer, car les cellules cancéreuses présentent un taux d'utilisation du fructose plus élevé que celui du glucose.
Spécification
Nom chimique ou matériau β-D-(-)-FRUCTOSE
CAS 57-48-7
Point de fusion 110 °C à 120 °C
Formule moléculaire C6H12O6
Formule linéaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00148910
Quantité 500 g
Synonyme d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau et les alcools.
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Nom IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 5984
ChEBI CHEBI:48095
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre