Learn More
D(-)-fructose, spécifié selon les exigences d’USP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15229315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15229315 250 g 250g
15209315 1 kg 1kg
15219315 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15229315 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451962500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    32.65€ / 250g
    Économisez 3.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-48-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonyme d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
CID PubChem 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nom IUPAC (3S,4R,5)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Fructose
Point de fusion 103.0°C to 105.0°C
Résidus d’allumage 0.5% max
Quantité 250 g
Merck Index 15,4302
Rotation spécifique − 92.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Poids de la formule 180.16