Learn More
Triacétate D-Galactal, TRC
Code produit 30240960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240960 10 g 10g
30240951 50 g 50g
30240518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240960 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG15200010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4098-06-0
Formule moléculaire C12 H16 O7
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Nom IUPAC [(2R,3R,4R)-3,4-diacétyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl acoctate de méthyle
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Galactal, Triacetate (syrup)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12-/m1/s1
Poids de la formule 272.0896