Learn More
Chlorhydrate de D(+)-galactosamine, 99 %
Code produit 10458340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10458340 1 g Flacon en verre 1g
10358703 250 mg Flacon en verre 250mg
10153640 5 g Flacon en verre 5g
11906201 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10458340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160440010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le chlorhydrate de D(+)-galactosamine ((2R,3R,4R,5R)-2-amino-3,4,5,6-tétrahydroxyhexanal chlorydrate), numéro CAS 1772-03-8, est le sel du sucre aminé qui agit comme inhibiteur de synthèse de l’ARN dans les hépatocytes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Description générale
• La D-galactosamine est un sucre aminé pyranose à caractères hépatotoxiques
•Il agit comme un inhibiteur de synthèse de l’ARN dans les hépatocytes
•Il favorise l’adhérence des leucocytes polymorphonucléaires aux cellules endothéliales, ce qui augmente la production de superoxyde
Applications
• La D-galactosamine peut être utilisée comme hépatotoxique dans des modèles expérimentaux in vitro en association avec du LPS
• Elle convient à une gamme d’applications de laboratoire biochimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1772-03-8
Formule moléculaire C6H13NO5·HCl
Numéro MDL MFCD00135830
Synonyme Chondrosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactose hydrochloride
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Galactosamine hydrochloride
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +96° (20°C 589nm c=1,H2O,24 hr.)
Rotation spécifique +93° to +99° (20°C, 589nm) (c=1, H2O), after 24 hrs.
Poids de la formule 215.64
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline fine