Learn More
D-Galactose-1-13C, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Galactose-1-13C |
| CAS | 70849-30-8 |
| Formule moléculaire | 13C C5 H12 O6 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | D-Galactose-1-13C, D-[1-13C]Galactose |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i1+1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH]=O |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy(1^{13}C)hexanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.15 |
| Poids de la formule | 181.0667 |