Learn More
α-D-galactose1-phosphate sel de dipotassium pentahydraté, MP Biomedicals™
Code produit 15712272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15712272 5 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15712272 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522368705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4490.00€
    4274.55€ / 1g
    Économisez 215.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
α-D-galactose 1-phosphate sel dipotassium penthahydraté, poudre blanche
  • L’α-D-galactose 1-phosphate peut être utilisé dans la voie Leloir de recherche du métabolisme du galactose pour étudier le processus de formation de l’UPD-galactose (UDP-Gal) via l’UDP-glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridylyltransférase(s) (EC 2.7.7.12).
  • Il peut être utilisé pour identifier, caractériser et étudier les fonctions de la (des) galactose-1-phosphate uridylyltransférase(s).
  • Le D-galactose 1-phosphate est un important bloc de construction pour la synthèse des sucres nucléotidiques qui sont des substrats des glycosyltransférases.
Spécification
CAS 19046-60-7
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H11K2O9P
Numéro MDL MFCD00065475
Quantité 5 g
Beilstein 3922740
Synonyme α-D-Galactopyranosyl phosphate dipotassium salt pentahydrate, Phos-α-D-gal, α-D-Galactopyranosyl 1-phosphate dipotassium salt
Informations sur la solubilité Soluble dans 5 % d’eau (solution claire et incolore).
Clé InChI KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC dipotassium (2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 336.32
Qualité Not Available
Forme physique Poudre