Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-galactose, 98 %
Code produit 11495183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495183 250 g 250g
11485183 50 g 50g
11475183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495183 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A12813.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Le D-(+)-galactose, numéro CAS 59-23-4, est un monosaccharide qui est un constituant important des glycolipides et des glycoprotéines.Il est également utilisé comme source d’énergie par les organismes.
Galactose is a simple monosaccharide used as a component of the galactosyltransferase labeling buffer. It serves as an energy source and an important constituent of glycolipids and glycoproteins. Since it is a component of antigens, it plays a vital role in the determination of blood type within the ABO blood group system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le galactose est un monosaccharide simple utilisé comme composant du tampon de marquage de la galactosyltransférase. Il sert de source d’énergie et de constituant important des glycolipides et des glycoprotéines. Étant donné qu’il s’agit d’un composant d’antigènes, il joue un rôle vital dans la détermination du type de sang dans le système de groupe sanguin ABO.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-23-4
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00151230
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Galactose
Point de fusion 164°C to 168°C
Densité 1.5
Quantité 250 g
Beilstein 1724619
Merck Index 14,4335
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +80° (c=5 in Water, 24h)
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%