Learn More
D-(+)-Galactose, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15885138 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15885138 500 g Flacon en plastique 500g
15835288 1 kg Flacon en plastique 1kg
15839762 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15885138 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J15995.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 59-23-4 | C6H12O6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-23-4
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00151230
Specifications
Nom chimique ou matériau D-(+)-Galactose
Point de fusion 164°C to 168°C
Densité 1.5
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 1724619
Gravité spécifique 1.50
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre