Learn More
D-(+)-Galactose anhydre, réactif de culture cellulaire, 98,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11435172 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11435172 100 g
11445172 500 g
11455172 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435172 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219467080
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 10257-28-0
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-galactose, d-galactopyranose, galactose, galactopyranose, galactopyranoside, d-+-galactose, galactose, pure, cerebrose, gal, d-galactopyranoside
CID PubChem 6036
ChEBI CHEBI:4139
Spécification
Quantité 100 g