Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-galactose pentaacétate ≥99 %
Code produit 10646552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646552 25 g Flacon en plastique 25g
10357810 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646552 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 158610250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4163-60-4 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4163-60-4
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.341
Numéro MDL MFCD00063259
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Synonyme beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
CID PubChem 94752
Nom IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-yle]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau β-D-Galactose pentaacetate
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 31, 305
Conditions de rotation spécifiques +25° (20°C c=10,CHC3,on dry ba)
Rotation spécifique +24° to +26° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Poids de la formule 390.33
Pourcentage de pureté ≥99.0% (HPLC)
Forme physique Poudre