Learn More
Acide D-galacturonique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497579 25 g 25g
15487579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66282.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    122.65€ / 25g
    Économisez 25.25€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 91510-62-2 | C6H9O7
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is a chemical used in the synthesis of N-(D-galacturonoyl) amino acids and dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide D-(+)-galacturonique monohydraté est un produit chimique utilisé dans la synthèse des acides aminés et des dipeptides N-(D-galacturonoyl).
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91510-62-2
Formule moléculaire C6H9O7
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00071585
Clé InChI AEMOLEFTQBMNLQ-DTEWXJGMSA-M
Synonyme d-+-galacturonic acid monohydrate
CID PubChem 91872458
Nom IUPAC Acide (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylique ; hydrate
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Galacturonic acid monohydrate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 1727087
Merck Index 14,4337
Informations sur la solubilité Soluble in water
Rotation optique +53° (c=10 in Water)
Poids de la formule 212.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre