Learn More
Acide D-Galacturonique Monohydrate, TRC
Code produit 30012759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012759 1 g 1g
30009696 5 g 5g
30005601 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG1865001G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91510-62-2
Formule moléculaire C6 H10 O7 . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 212.15
Synonyme D-Galacturonic Acid Hydrate (1:1), D-Galacturonic Acid, Monohydrate (9CI)
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohexanoïque ; hydrater
SMILES O.O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Galacturonic acid hydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h1-5,8-11H,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
Poids de la formule 212.0532
Pourcentage de pureté >95%