Learn More
D-gamma-tocophérol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10279990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10279990 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10279990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421041000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-γ-Tocopherol
Note relative au nom 95%
CAS 54-28-4
Couleur Marron
Point d’ébullition 200°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C28H48O2
Numéro MDL MFCD00066529
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 9655
Conditions de rotation spécifiques +30° (25°C c=2.00 in isooctane)
Rotation spécifique + 30
Synonyme gamma-tocopherol, +-gamma-tocopherol, d-gamma-tocopherol, 7,8-dimethyltocol, unii-8ef1z1238f, rrr-gamma-tocopherol, r,r,r-gamma-tocopherol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl chroman-6-ol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-chromen-6-ol, 2r-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-2h-1-benzopyran-6-ol
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,ether,,oils,fats
Clé InChI QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
SMILES CC1=C(C=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)O
Nom IUPAC (2R)-2,7,8-triméthyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridécyl]-3,4-dihydrochromèn-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 416.69
CID PubChem 92729
ChEBI CHEBI:18185
Poids de la formule 416.69
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux