Learn More
Acide D-gluconique (50 % dans l'eau), TRC
Code produit 30391387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG41742025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Gluconic Acid
CAS 526-95-4
Formule moléculaire C6 H12 O7
Quantité 25 g
Synonyme Dextronic Acid, Gluconal GA-50, Gluconic Acid, Glycogenic Acid, Glyconic Acid, Maltonic Acid, NSC 77381, Pentahydroxycaproic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-acide-pentahydroxybenzoïne
Poids moléculaire (g/mol) 196.1553
Poids de la formule 196.0583
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5