Learn More
Acide D-gluconique (50 % dans l'eau), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Gluconic Acid |
| CAS | 526-95-4 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O7 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Dextronic Acid, Gluconal GA-50, Gluconic Acid, Glycogenic Acid, Glyconic Acid, Maltonic Acid, NSC 77381, Pentahydroxycaproic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-acide-pentahydroxybenzoïne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.1553 |
| Poids de la formule | 196.0583 |
| Afficher plus |