Learn More
Acide D-Gluconique, sel de calcium99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10591651 250g Flacon en plastique -
10358250 1kg Flacon en plastique 1kg
10277263 5kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10591651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.80€
    39.65€ / 250g
    Économisez 4.15€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430.372 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299-28-5
Formule moléculaire C12H22CaO14
Poids moléculaire (g/mol) 430.372
Numéro MDL MFCD00064209
Clé InChI NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonyme calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
CID PubChem 9290
Nom IUPAC Calcium ; (2R,3 S,4 R,5 R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Gluconic acid, calcium salt
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2,0 % max. (1 g, 105°C, 16 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2[CH(OH)]4CO2)2Ca
Quantité 250g
Beilstein 03, 544
Merck Index 15, 1671
Conditions de rotation spécifiques +10,20 (22,00°C c = 1,H2O)
Rotation spécifique +10,20
Poids de la formule 430.38
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline