Learn More
Sel de potassium de l'acide D-gluconique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Gluconate |
| CAS | 299-27-4 |
| Formule moléculaire | C6 H11 O7 . K |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Potassium Gluconate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1 |
| SMILES | [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | potassium ;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhénoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.25 |
| Poids de la formule | 234.0142 |